Learn More
5-chloro-4-nitrothiophene-2-sulfonyl chloride, 97%, Maybridge
Artikelnummer. 10523042
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10523042 1 g Amber Glass Bottle 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10523042 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM02596DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-4-nitrothiophene-2-sulfonyl chloride
CAS 58457-24-2
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Amber Glass Bottle
Summenformel C4HCl2NO4S2
MDL-Nummer MFCD00067978
Menge 1 g
Synonym 2-chloro-3-nitrothiophene-5-sulphonyl chloride, 2-chloro-3-nitrothiophene-5-sulfonyl chloride, 5-chloro-4-nitro-thiophene-2-sulfonyl chloride, chloro 5-chloro-4-nitro 2-thienyl sulfone, pubchem5498, 5-chloro-4-nitrothiophene-2-sulfonylchloride, acmc-20am48, 2-chlorosulphonyl-4-nitro-5-chlorothiophene, 5-chloro-4-nitro-2-thienylsulfonyl chloride
InChI-Schlüssel SGHAHFHTASPNKN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(SC(=C1[N+](=O)[O-])Cl)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-Name 5-Chlor-4-Nitrothiophen-2-Sulfonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 262.075
PubChem CID 2735783
Formelmasse 262.09
Reinheit (%) 97%