Learn More
5-Chlor-6-(2,3-dichlorphenoxy)-2-(methylsulfinyl)-1H-benzimidazol (Triclabendazol-Sulfoxid), Mikromol™
Artikelnummer. 17960005
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17960005 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17960005 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0313.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
5-Chlor-6-(2,3-dichlorphenoxy)-2-(methylsulfinyl)-1H-benzimidazol (Triclabendazol-Sulfoxid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triclabendazole sulfoxide
CAS 100648-13-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Triclabendazole sulfoxide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H9 Cl3 N2 O2 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 6-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylsulfinyl)-1H-benzimidazole, 1H-Benzimidazole, 5-chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylsulfinyl)- (9CI), 6-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylsulfinyl)-1H-benzimidazole, 5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylsulfinyl)-1H-benzimidazole, CGA 110752, Triclabendazole Sulfoxide, Triclabendazole Related Compound A, Triclabendazole Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C14H9Cl3N2O2S/c1-22(20)14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)21-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6H,1H3,(H,18,19)
SMILES CS(=O)c1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2[nH]1
IUPAC-Name 5-Chlor-6-(2,3-Dichlorphenoxy)-2-methylsulfinyl-1H-benzimidazol
Molekulargewicht (g/mol) 375.66
Menge 25 mg
Formelmasse 373,945 g/mol