Learn More
5-Chlor-7-methylisatin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362567
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11362567
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11682.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 14389-06-1 | C9H6ClNO2 | 195.602 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14389-06-1
Summenformel C9H6ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 195.602
MDL-Nummer MFCD00047218
InChI-Schlüssel LDFQLYHDZZPAGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-7-methylisatin, 5-chloro-7-methylindoline-2,3-dione, 5-chloro-7-methyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-chloro-7-methyl-1h-benzo d azolidine-2,3-dione, pubchem13601, acmc-1buvx, isatin-based compound, 56, 5-chloro-7-methyl isatin, 1h-indole-2,3-dione,5-chloro-7-methyl, 5-chloranyl-7-methyl-1h-indole-2,3-dione
PubChem CID 366710
IUPAC-Name 5-Chlor-7-Methyl-1 H-Indol-2,3-Dion
SMILES CC1=C2C(=CC(=C1)Cl)C(=O)C(=O)N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-7-methylisatin
Schmelzpunkt ∽283°C (decomposition)
Menge 250 mg
Beilstein 153061
Formelmasse 195.61
Reinheit (%) 97%