Learn More
1-Chlor-8-hydroxychinolin 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10395830 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10395830 100 g Kunststoffflasche -
10393282 5 g Glasflasche 5 Gramm
10590171 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10395830
Lieferant: Thermo Scientific Acros 109301000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 130-16-5 | C9H6ClNO | 179.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 130-16-5
Summenformel C9H6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 179.61
MDL-Nummer MFCD00006788
InChI-Schlüssel CTQMJYWDVABFRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-8-hydroxyquinoline, cloxiquine, cloxyquin, 5-chloro-8-quinolinol, dermofongin, 5-chlorooxine, 8-quinolinol, 5-chloro, chlorisept, dermofungin, 5-chloro-8-oxyquinoline
PubChem CID 2817
IUPAC-Name 5-Chlorchinolin-8-ol
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2N=C1)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-8-hydroxyquinoline
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 121°C to 126°C
Farbe Grau bis Grün
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 21, 95
Merck Index 15, 2405
Formelmasse 179.61
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Chloro-8-hydroxyquinoline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.