Learn More
5-Chlor-8-hydroxychinolin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499887
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499887 50 g 50 Gramm
11409897 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499887 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22856.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 130-16-5 | C9H6ClNO | 179.603 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 130-16-5
Summenformel C9H6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 179.603
MDL-Nummer MFCD00006788
InChI-Schlüssel CTQMJYWDVABFRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-8-hydroxyquinoline, cloxiquine, cloxyquin, 5-chloro-8-quinolinol, dermofongin, 5-chlorooxine, 8-quinolinol, 5-chloro, chlorisept, dermofungin, 5-chloro-8-oxyquinoline
PubChem CID 2817
IUPAC-Name 5-Chlorchinolin-8-ol
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2N=C1)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-8-hydroxyquinoline
Schmelzpunkt 122°C to 124°C
Menge 50 g
Beilstein 5289
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,2422
Formelmasse 179.61
Reinheit (%) 95%