Learn More
5-Chlor-m-Phenylendiamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332536
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11332536 5 g 5 Gramm
11342536 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11332536 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06485.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 33786-89-9 | C6H7ClN2 | 142.586 g/mol
5-Chloro-m-phenylenediamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Chlor-m-phenylendiamin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33786-89-9
Summenformel C6H7ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 142.586
MDL-Nummer MFCD00014775
InChI-Schlüssel VZNUCJOYPXKLTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-m-phenylenediamine, 3,5-diaminochlorobenzene, 5-chloro-1,3-benzenediamine, 1,3-benzenediamine, 5-chloro, 5-chloro-1,3-phenylenediamine, ccris 2886, 5-amino-3-chloroaniline, acmc-20am42, 2-13-00-00029 beilstein handbook reference, 5-chloro-1,3-diaminobenzene
PubChem CID 73335
IUPAC-Name 5-chlorbenzol-1,3-diamin
SMILES C1=C(C=C(C=C1N)Cl)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-m-phenylenediamine
Schmelzpunkt 99°C to 103°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN1673
Beilstein 3029854
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 142.59
Reinheit (%) 97%