Learn More
5-Chloro-N2-(2-Isopropoxy-5-Methyl-4-(Piperidin-4-yl)phenyl)-N4-(2-(Isopropylsulfonyl)phenyl)Pyrimidin-2,4-Diamin, TRC
Artikelnummer. 30134262
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134262 5 mg 5 Milligramm
30133868 25 mg 25 Milligramm
30004353 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134262 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3673655MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1032900-25-6
Summenformel C28 H36 Cl N5 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 558.14
Synonym 2,4-Pyrimidinediamine, 5-chloro-N4-[2-[(1-methylethyl)sulfonyl]phenyl]-N2-[5-methyl-2-(1-methylethoxy)-4-(4-piperidinyl)phenyl]-, 5-Chloro-N4-[2-[(1-methylethyl)sulfonyl]phenyl]-N2-[5-methyl-2-(1-methylethoxy)-4-(4-piperidinyl)phenyl]-2,4-pyrimidinediamine, Ceritinib, LDK 378, Zykadia
IUPAC-Name 5-Chloro-2-N-(5-Methyl-4-Piperidin-4-yl-2-Propan-2-Yloxyphenyl)-4-N-(2-Propan-2-Ylsulfonylphenyl)Pyrimidin-2,4-Diamin
SMILES CC(C)Oc1cc(C2CCNCC2)c(C)cc1Nc3ncc(Cl)c(Nc4ccccc4S(=O)(=O)C(C)C)n3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ceritinib
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C28H36ClN5O3S/c1-17(2)37-25-15-21(20-10-12-30-13-11-20)19(5)14-24(25)33-28-31-16-22(29)27(34-28)32-23-8-6-7-9-26(23)38(35,36)18(3)4/h6-9,14-18,20,30H,10-13H2,1-5H3,(H2,31,32,33,34)
Formelmasse 557.2227
Reinheit (%) >95%