Learn More
5-Chloroindole-2-carboxylic Acid 98%, ACROS Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Chloroindole-2-carboxylic acid |
| Namenshinweis | 98% |
| CAS Min. % | 97.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 283°C to 287°C |
| Farbe | Beige to Pink or Brown |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Mehr anzeigen |