Learn More
5-Chlorindol-2-carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30365198
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30365198 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30365198 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3777102.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloroindole-2-carboxylic Acid
CAS 10517-21-2
Summenformel C9H6ClNO2
Menge 2.5 g
Synonym 5-Chloro-1H-indole-2-carboxylic Acid, 2-Carboxy-5-chloroindole, NSC 75651
InChI-Formel InChI=1S/C9H6ClNO2/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11-7)9(12)13/h1-4,11H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1cc2cc(Cl)ccc2[nH]1
IUPAC-Name 5-Chlor-1H-Indol-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 195.6
Formelmasse 195.0087