Learn More
5-(Chlormethyl)-1,3-dimethyl-1h-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10229712
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10229712 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10331093 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10182924 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10229712 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC12524CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 852227-86-2
Summenformel C6H9ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 144.60
MDL-Nummer MFCD07368502
InChI-Schlüssel SGEZKPNUNBVVLB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4961270
SMILES CN1N=C(C)C=C1CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Chloromethyl)-1, 3-dimethyl-1H-pyrazole
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 5-chloromethyl-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dimethylpyrazole, 1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dimethyl, 5-chloromethyl-1, pubchem23625, 3-dimethyl-1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dime..., 5-chloromethyl-1,4-dimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloromethyl-1,3-dimethyl
IUPAC-Name 5-(Chlormethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazol
Formelmasse 144.6
Reinheit (%) 97%