Learn More
5-(Chlormethyl)-1-methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10032114
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10032114 250 mg 250 Milligramm
10113184 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10032114 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC47224CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 876316-96-0
Summenformel C9H9ClN2S
Molekulargewicht (g/mol) 212.695
MDL-Nummer MFCD08435886
InChI-Schlüssel GQMRXNSYTBKJTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloromethyl-1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1-methyl-3-thiophen-2-yl pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloromethyl-1-methyl-3-2-thienyl, 2-5-chloromethyl-1-methylpyrazol-3-yl thiophene, 5-chloromethyl-1-methyl-3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole
PubChem CID 18525812
IUPAC-Name 5-(Chlormethyl)-1-Methyl-3-Thiophen-2-ylpyrazol
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CS2)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Chloromethyl)-1-methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 212.7
Reinheit (%) 97%