Learn More
5-Chlormethyl-1H-Tetrazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488198
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15488198 1 g 1 Gramm
15408208 250 mg 250 Milligramm
15498198 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15488198
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61643.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 55408-11-2 | C2H3ClN4 | 118.52 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55408-11-2
Summenformel C2H3ClN4
Molekulargewicht (g/mol) 118.52
MDL-Nummer MFCD00512845
InChI-Schlüssel AGWSISOYPHROLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloromethyl-1h-tetrazole, 5-chloromethyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-chloromethyl-2h-tetrazole, 1h-tetrazole, 5-chloromethyl, 5-chloromethyl-1 2 h-tetrazole, 5-chloromethyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, chloromethyltetrazole, pubchem9133, 5-chloromethyltetrazole
PubChem CID 12205080
IUPAC-Name 5-(Chlormethyl)-2H-Tetrazol
SMILES ClCC1=NNN=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloromethyl-1H-tetrazole
Farbe Weiß
Menge 1 g
Formelmasse 118.53
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest