Learn More
5-(Chlormethyl)-3-(2-thienyl)-1,2,4-oxadiazol, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10455132
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10455132 250 mg 250 Milligramm
10591292 1 g 1 Gramm
10516724 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10455132 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00120CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 63417-81-2
Summenformel C7H5ClN2OS
Molekulargewicht (g/mol) 200.64
MDL-Nummer MFCD03407322
InChI-Schlüssel YOUDLOUFERNGRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloromethyl-3-2-thienyl-1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-thiophen-2-yl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,5-chloromethyl-3-2-thienyl, 5-chloromethyl-3-thien-2-yl-1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-thiophen-2-yl-1,2,4 oxadiazole, 2-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl thiophene, 5-chloromethyl-3-thiophen-2-yl-1,2,4 oxadia zole
PubChem CID 736830
IUPAC-Name 5-(Chlormethyl)-3-thiophen-2-yl-1,2,4-oxadiazol
SMILES ClCC1=NC(=NO1)C1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Chloromethyl)-3-(2-thienyl)-1, 2, 4-oxadiazole
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 200.65
Reinheit (%) 95%