Learn More
5-Chlornaphthalin-2-sulfonsäure, Kaliumsalz, TRC
Artikelnummer. 30359524
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30359524 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30359524 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC370925500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloronaphthalene-2-sulfonic Acid, Potassium Salt
CAS 1024267-23-9
Summenformel C10 H6 Cl O3 S . K
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H7ClO3S.K/c11-10-3-1-2-7-6-8(15(12,13)14)4-5-9(7)10;/h1-6H,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
SMILES [K+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2c(Cl)cccc2c1
IUPAC-Name Kalium;5-Chlornaphthalin-2-sulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 280.77
Formelmasse 279.9363