Learn More
5-Chlornicotinsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Chloronicotinic Acid |
| CAS | 22620-27-5 |
| Summenformel | C6 H4 Cl N O2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 5-Chloro-3-pyridinecarboxylic Acid, NSC 63881 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H4ClNO2/c7-5-1-4(6(9)10)2-8-3-5/h1-3H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1cncc(Cl)c1 |
| IUPAC-Name | 5-Chlorpyridin-3-Carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 157.554 |
| Formelmasse | 156.993 |