Learn More
5-Chlorooxindol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449486
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11449486
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19210.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 17630-75-0 | C8H6ClNO | 167.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
5-Chlor-2-Oxindol wurde zur Quantifizierung von 5-Chlor-2-Oxindol zusammen mit all seinen potenziellen Positionsisomeren verwendet, indem ein einziges, hochspezifisches System für die Normalphasenchromatographie eingesetzt wurde. 5-Chlor-2-Oxindol (5-Chloroxindol) ist ein Ausgangsstoff für Tenidap-Natrium, einen pharmazeutischen Wirkstoffkandidaten.
Löslichkeit
Schwer löslich (2.0 g/l) (25 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17630-75-0
Summenformel C8H6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 167.59
MDL-Nummer MFCD00191927
InChI-Schlüssel WWJLCYHYLZZXBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorooxindole, 5-chloroindolin-2-one, 5-chloro-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 5-chloro-2-indolinone, 5-chloro-1,3-dihydro-indol-2-one, 5-chloro-2-oxindole, 2h-indol-2-one, 5-chloro-1,3-dihydro, 5-chloro-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 2-indolinone, 5-chloro, 5-chlorooxindol
PubChem CID 152801
SMILES ClC1=CC=C2NC(=O)CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chlorooxindole
Schmelzpunkt 196°C to 200°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly Soluble (2.0g/L) (25°C).
IUPAC-Name 5-Chlor-2,3-Dihydro-1H-indol-2-one
Formelmasse 167.6
Reinheit (%) 98%