Learn More
5-Chlorooxindol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
5-Chlor-2-Oxindol wurde zur Quantifizierung von 5-Chlor-2-Oxindol zusammen mit all seinen potenziellen Positionsisomeren verwendet, indem ein einziges, hochspezifisches System für die Normalphasenchromatographie eingesetzt wurde. 5-Chlor-2-Oxindol (5-Chloroxindol) ist ein Ausgangsstoff für Tenidap-Natrium, einen pharmazeutischen Wirkstoffkandidaten.
Löslichkeit
Schwer löslich (2.0 g/l) (25 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
5-Chlor-2-Oxindol wurde zur Quantifizierung von 5-Chlor-2-Oxindol zusammen mit all seinen potenziellen Positionsisomeren verwendet, indem ein einziges, hochspezifisches System für die Normalphasenchromatographie eingesetzt wurde. 5-Chlor-2-Oxindol (5-Chloroxindol) ist ein Ausgangsstoff für Tenidap-Natrium, einen pharmazeutischen Wirkstoffkandidaten.
Löslichkeit
Schwer löslich (2.0 g/l) (25 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Chlorooxindole |
| Schmelzpunkt | 196°C to 200°C |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly Soluble (2.0g/L) (25°C). |
| IUPAC-Name | 5-Chlor-2,3-Dihydro-1H-indol-2-one |
| Formelmasse | 167.6 |
| Reinheit (%) | 98% |