Learn More
5-Chloropent-1-in, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Chloropent-1-yne |
| CAS | 14267-92-6 |
| Summenformel | C5H7Cl |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | (3-Chloropropyl)acetylene, 1-Chloro-4-pentyne, 4-Pentynyl Chloride, 5-Chloro-1-pentyne |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H7Cl/c1-2-3-4-5-6/h1H,3-5H2 |
| SMILES | ClCCCC#C |
| IUPAC-Name | 5-Chlorpent-1-yn |
| Molekulargewicht (g/mol) | 102.56 |
| Formelmasse | 102.0236 |