Learn More
5-Chlorpyrimidin-2,4(1H,3H)-dion (5-Chloruracil), Mikromol™
Artikelnummer. 30050295
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050295 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30050295 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0593.050025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
5-Chlorpyrimidin-2,4(1H,3H)-dion (5-Chloruracil)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chlorouracil
CAS 1820-81-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 5-Chlorouracil
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H3 Cl N2 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Fluorouracil Imp. E (EP), Fluorouracil USP Related Compound E, Fluorouracil USP RC E, 5-Chloropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Chlorouracil, Fluorouracil Related Compound E, Fluorouracil Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C14H21N3O.2ClH/c1-17-10-5-8-13(9-11-17)15-16-14(18)12-6-3-2-4-7-12;;/h2-4,6-7,13,15H,5,8-11H2,1H3,(H,16,18);2*1H
SMILES ClC1=CNC(=O)NC1=O
IUPAC-Name 5-Chlor-1H-Pyrimidin-2,4-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 146.53
Menge 25 mg
Formelmasse 145,9883 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.