missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Chloroquinoline, TRC

Artikelnummer. 30367768
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30367768 500 mg 500 Milligramm
30365466 100 mg -
30352177 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30367768 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC379980500MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 635-27-8
Summenformel C9 H6 Cl N
Molekulargewicht (g/mol) 163.6
IUPAC-Name 5-chloroquinoline
SMILES Clc1cccc2ncccc12

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Chloroquinoline
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H6ClN/c10-8-4-1-5-9-7(8)3-2-6-11-9/h1-6H
Formelmasse 163.0189
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.