Learn More
5-Chlorsalicylsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Chlorosalicylic Acid |
| CAS | 321-14-2 |
| Summenformel | C7H5ClO3 |
| Menge | 100 g |
| Synonym | 5-Chloro-2-hydroxybenzoic Acid, NSC 30111, 2-Hydroxy-5-chlorobenzoic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H5ClO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(Cl)ccc1O |
| IUPAC-Name | 5-Chlor-2-hydroxybenzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 172.57 |
| Formelmasse | 171.9927 |