Learn More
5-Chlorsulfonyl-2-Methoxybenzoesäure, 99 %
Artikelnummer. 11335359
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11335359 1 g 1 Gramm
11345359 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11335359
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50376.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51904-91-7
Summenformel C8H7ClO5S
Molekulargewicht (g/mol) 250.649
MDL-Nummer MFCD00066912
InChI-Schlüssel OUBZCDOQEMLMAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorosulfonyl-2-methoxybenzoic acid, 5-chlorosulphonyl-2-anisic acid, benzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-methoxy, 5-chlorosulphonyl-2-methoxybenzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-methoxybenzoicacid, acmc-1ar14, 2-methoxy-5-chlorosulfonylbenzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-methoxy-benzoic acid, 5-chlorosulphonyl-2-methoxy benzoic acid, 5-chlorosulphonyl-2-methoxy-benzoic acid
PubChem CID 104007
IUPAC-Name 5-Chlorsulfonyl-2-Methoxybenzoesäure
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chlorosulfonyl-2-methoxybenzoic acid
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 250.66
Reinheit (%) 99%