Learn More
5-Chlorthiophen-2-carbonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498018
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15498018 5 g 5 Gramm
15408028 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498018 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61474.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 42518-98-9 | C5H2Cl2OS | 181.03 g/mol
5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride used as a intermediate for rivaroxaban.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Chlorthiophen-2-Carbonylchlorid als Zwischenprodukt für Rivaroxaban.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Vor Wasser/Feuchtigkeit schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42518-98-9
Summenformel C5H2Cl2OS
Molekulargewicht (g/mol) 181.03
MDL-Nummer MFCD00043886
InChI-Schlüssel BMPDCQVRKDNUAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorothiophene-2-carbonylchloride, 5-chorothiophene-2-carbonyl chloride, 5-chloro-2-thiophenecarbonyl chloride, 5-chloro-thiophene-2-carbonyl chloride, 5-chloro-2-thenoyl chloride, 2-thiophenecarbonyl chloride, 5-chloro, pubchem16132, ksc235i7t, 5-chlorothiophenecarbonyl chloride, 5-chloro-2-thenoylchloride
PubChem CID 589223
IUPAC-Name 5-Chlorthiophen-2-Carbonylchlorid
SMILES ClC(=O)C1=CC=C(Cl)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride
Schmelzpunkt 4°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 181.04
Reinheit (%) 98%