Learn More
5-Chlorthiophen-2-carbonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7041249
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15498018
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61474.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 42518-98-9 | C5H2Cl2OS | 181.03 g/mol
5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride used as a intermediate for rivaroxaban.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Chlorthiophen-2-Carbonylchlorid als Zwischenprodukt für Rivaroxaban.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Vor Wasser/Feuchtigkeit schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42518-98-9
Summenformel C5H2Cl2OS
Molekulargewicht (g/mol) 181.03
MDL-Nummer MFCD00043886
InChI-Schlüssel BMPDCQVRKDNUAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorothiophene-2-carbonylchloride, 5-chorothiophene-2-carbonyl chloride, 5-chloro-2-thiophenecarbonyl chloride, 5-chloro-thiophene-2-carbonyl chloride, 5-chloro-2-thenoyl chloride, 2-thiophenecarbonyl chloride, 5-chloro, pubchem16132, ksc235i7t, 5-chlorothiophenecarbonyl chloride, 5-chloro-2-thenoylchloride
PubChem CID 589223
IUPAC-Name 5-Chlorthiophen-2-Carbonylchlorid
SMILES ClC(=O)C1=CC=C(Cl)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride
Schmelzpunkt 4°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 181.04
Reinheit (%) 98%