Learn More
5-Chlorthiophen-2-sulfonamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484457
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11484457 5 g 5 Gramm
11474457 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484457 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20477.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 53595-66-7 | C4H4ClNO2S2 | 197.65 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53595-66-7
Summenformel C4H4ClNO2S2
Molekulargewicht (g/mol) 197.65
MDL-Nummer MFCD00052584
InChI-Schlüssel RKLQLYBJAZBSEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-thiophenesulfonamide, 2-thiophenesulfonamide, 5-chloro, 2-chloro thiophene-5-sulfonamide, pubchem7381, 5-chlorothiophenesulfonamide, 4-18-00-06708 beilstein handbook reference, ksc490i0r, 2-chloro-5-sulfamoylthiophene, 5-chloro-2-thienylsulphonamide
PubChem CID 1241301
IUPAC-Name 5-Chlorthiophen-2-Sulfonamid
SMILES NS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chlorothiophene-2-sulfonamide
Schmelzpunkt 115°C to 118°C
Menge 5 g
Formelmasse 197.67
Reinheit (%) 97%