Learn More
5-Chlorthiophen-2-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081397
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11423774
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11348.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2766-74-7 | C4H2Cl2O2S2 | 217.08 g/mol
5-Chlorothiophene-2-sulfonyl chloride is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs. It is used in the preparation of Notch-1-sparing γ-secretase inhibitors for the treatment of Alzheimer's disease.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Bei 4 °C aufbewahren. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2766-74-7
Summenformel C4H2Cl2O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 217.08
MDL-Nummer MFCD00051667
InChI-Schlüssel SORSTNOXGOXWAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorothiophene-2-sulfonylchloride, 5-chloro-2-thiophenesulfonyl chloride, 5-chlorothiophene-2-sulphonyl chloride, 5-chlorothiophenesulphonyl chloride, 5-chloro-2-thienylsulfonyl chloride, 5-chloro-thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-chlorothiophenesulfonyl chloride, 5-chlorothiophen-2-sulfonyl chloride, 5-chlorothiophene-2-sulphonylchloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 5-chloro
PubChem CID 2733925
IUPAC-Name 5-Chlorthiophen-2-Sulfonylchlorid
SMILES ClC1=CC=C(S1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chlorothiophene-2-sulfonyl chloride
Dichte 1.623
Siedepunkt 117°C to 120°C (14 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.586
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 130710
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 217.09
Reinheit (%) 97%