Learn More
5-Chlortryptamin Hydrochlorid, ≥ 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11416556
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11416556
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24805.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 942-26-7
Summenformel C10H12Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 231.12
MDL-Nummer MFCD00051990
InChI-Schlüssel PBANXRNIXGEHPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorotryptamine hydrochloride, 2-5-chloro-1h-indol-3-yl ethanamine hydrochloride, 5-chlorotryptamine hcl, 5-chloro-1h-indole-3-ethylamine hydrochloride, 5-chloro-1h-indole-3-ethylamine monohydrochloride, 5-chlorotryptamine monohydrochloride, 2-5-chloro-1h-indol-3-yl ethylamine hydrochloride, 5-chloro-1h-indole-3-ethylamine hcl, 2-5-chloro-1h-indol-3-yl ethan-1-amine hydrochloride, 5-chloro-3-2-aminoethyl indole hydrochloride
PubChem CID 2827494
IUPAC-Name 2-(5-Chlor-1H-Indol-3-yl)Ethanamin;Hydrochlorid
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=CN2)CCN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chlorotryptamine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼290°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 3718105
Formelmasse 231.13
Reinheit (%) 98%