Learn More
5-Chloruracil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418953
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11418953 25 g 25 Gramm
11408953 5 g 5 Gramm
11428953 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418953 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11084.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1820-81-1 | C4H3ClN2O2 | 146.53 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1820-81-1
Summenformel C4H3ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 146.53
MDL-Nummer MFCD00006019
InChI-Schlüssel ZFTBZKVVGZNMJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorouracil, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-chloro, uracil, 5-chloro, 5-chloro-2,4-dihydroxypyrimidine, 5-chloropyrimidine-2,4 1h,3h-dione, unii-7lq4v03rny, 7lq4v03rny, 5-chloro-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 5-chloropyrimidine-2,4 1h,3h-dione 5-chlorouracil, zlchem 428
PubChem CID 15758
ChEBI CHEBI:60762
SMILES ClC1=CNC(=O)NC1=O
Spécification
Chemischer Name oder Material 5-Chlorouracil
Schmelzpunkt >300°C
Menge 25 g
Beilstein 127173
IUPAC-Name 5-Chlor-1H-Pyrimidin-2,4-Dion
Formelmasse 146.53
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.