Learn More
5-Chlorvaleronitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10714411 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10714411 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10336030 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10714411 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 110140050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 6280-87-1
Summenformel C5H8ClN
Molekulargewicht (g/mol) 117.58
MDL-Nummer MFCD00001977
InChI-Schlüssel JSAWFGSXRPCFSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorovaleronitrile, pentanenitrile, 5-chloro, 5-chloro-n-valeronitrile, valeronitrile, 5-chloro, 5-chloro valeronitrile, .delta.-chlorovaleronitrile, snxhfhaiuzjp@, 5-chlorovaieronitrile, 4-chlorobutyl cyanide, delta-chlorovaleronitrile
PubChem CID 80474
IUPAC-Name 5-Chloropentanenitril
SMILES ClCCCCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chlorovaleronitrile
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.0400g/mL
Siedepunkt 92°C to 93°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 98°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl(CH2)4CN
Brechungsindex 1.4452 to 1.4472
Menge 5 mL
Relative Dichte 1.04
Formelmasse 117.58
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Chlorovaleronitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke