Learn More
5-Chlorvaleronitril, TRC
Product Code. 30349599
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
Unit Size:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30349599 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30349599 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC42411050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Chlorovaleronitrile
CAS 6280-87-1
Summenformel C5H8ClN
Menge 50 g
Synonym 1-Chloro-4-cyanobutane, 4-Chloro-1-cyanobutane, 5-Chloropentanenitrile, NSC 6156, δ-Chlorovaleronitrile
InChI-Formel InChI=1S/C5H8ClN/c6-4-2-1-3-5-7/h1-4H2
SMILES ClCCCCC#N
IUPAC-Name 5-Chloropentanenitril
Molekulargewicht (g/mol) 117.58
Formelmasse 117.03