Learn More
5-Chlorovalerylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30356362
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30356362 2.5 g 2.50 Gramm
30352230 250 mg 250 Milligramm
30359245 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30356362 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3825452.5G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1575-61-7
Summenformel C5H8OCl2
Molekulargewicht (g/mol) 155.02
Synonym Apixaban Impurity 82
IUPAC-Name 5-Chloropentanoylchlorid
SMILES ClCCCCC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chlorovaleryl Chloride
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H8Cl2O/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2
Formelmasse 153.9952