Learn More
5-Chlorovalerylchlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Chlorovaleryl Chloride |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H8Cl2O/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2 |
| Formelmasse | 153.9952 |