Learn More
5α-Cholest-8(14)-en-3β-ol-15-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10521893
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10521893 1 g 1 Gramm
10069621 10 g 10 Gramm
10793897 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10521893 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01709DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 50673-97-7
Summenformel C27H44O2
Molekulargewicht (g/mol) 400.65
MDL-Nummer MFCD09065035
InChI-Schlüssel LINVVMHRTUSXHL-NDNSGUFDSA-N
Synonym colestolone, colestolonum, colestolona, 15-ketocholestene, unii-5p8396t5xf, 3beta-hydroxy-5alpha-cholest-8 14-en-15-one, 15-oxo-5alpha-cholest-8 14-en-3beta-ol, colestolone usan:inn, 5alpha-cholest-8 14-en-3-beta-ol-15-one, colestolonum inn-latin
PubChem CID 10046567
ChEBI CHEBI:61829
SMILES CC(C)CCCC(C)[C@H]1CC(=O)C2=C3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)C3CC[C@]12C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5α -cholest-8(14)-en-3β-ol-15-one
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name (3S,5S,9R,10S,13R,17R)-3-Hydroxy-10,13-Dimethyl-17-[(2R)-6-Methylheptan-2-yl]-1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,16,17-Dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-15-on
Formelmasse 400.64
Reinheit (%) 97%