Learn More
5α-Cholesteran, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10459080 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10459080 1 g Glasflasche 1 Gramm
10327300 250 mg Glasflasche -
10227303 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10459080 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 165600010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 481-21-0 | C27H48 | 372.67 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 481-21-0
Summenformel C27H48
Molekulargewicht (g/mol) 372.67
MDL-Nummer MFCD00066412
InChI-Schlüssel XIIAYQZJNBULGD-XWLABEFZSA-N
Synonym 5alpha-cholestane, 5-alpha-cholestane, alpha-cholestane, cholestane, 28,29,30-trinorlanostane, unii-u260hwn305, 5alpha-cholestane 8ci, 5?-cholestane, cholestane van
PubChem CID 2723895
ChEBI CHEBI:35515
IUPAC-Name (5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-Dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CCC4C3(CCCC4)C)C
Specifications
Chemischer Name oder Material 5α-Cholestane
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 78°C to 81°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 250°C (1.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15, 2206
Spezifische Drehung + 26.5
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: freely soluble in chloroform (50mg/mL),ether and,slightly soluble in absolute alcohol
Formelmasse 372.67
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallpulver