Learn More
5-Cholesten-24(RS)-methyl-d3-3beta-ol, CDN
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Campesterol-d3 (Mixture of Diastereomers) |
| Summenformel | C28 D3 H45 O |
| Menge | 0.005 g |
| Synonym | (24ξ)-24-(Methyl-d3)cholest-5-en-3β-ol, (3β,24ξ)-Ergost-5-en-3-ol-D3 (24-methyl-D3), 5-Cholesten-24(RS)-methyl-d3-3β-ol |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C28H48O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h9,18-20,22-26,29 H,7-8,10-17H2,1-6H3/t19?,20-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28-/m1/s1/i3D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(CC[C@@H](C)[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C)C(C)C |
| IUPAC-Name | (3 S,8 S,9 S,10 R,13 R,14 S,17 R)-10,13-dimethyl-17-[(2 R)-6-methyl-5-(trideuteriomethyl)heptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 403.6986 |
| Formelmasse | 403.3893 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |