Learn More
5-Cyano-2-Fluoropyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471399
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15471399 5 g 5 Gramm
15481399 250 mg 250 Milligramm
15461399 1 g 1 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15471399
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64278.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3939-12-6 | C7H8BrN | 186.05 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese im agrochemischen, pharmazeutischen und Farbstoffbereich eingesetzt wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3939-12-6
MDL-Nummer MFCD09261087
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Cyano-2-fluoropyridine
Schmelzpunkt 51°C to 52°C
Farbe Weiß
Summenformel C6H3FN2
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 471855
Synonym 6-fluoronicotinonitrile, 5-cyano-2-fluoropyridine, 2-fluoro-5-cyanopyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 6-fluoro, 2-fluoropyridine-5-carbonitrile, 6-fluoro-3-pyridinecarbonitrile, 3-cyano-6-fluoropyridine, nicotinonitrile,6-fluoro, pubchem19505, 6-fluoro-nicotinonitrile
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
InChI-Schlüssel VRLVOMUVHHHJHB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=NC=C1C#N)F
IUPAC-Name 6-Fluorpyridin-3-Carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 122.10
PubChem CID 15765964
Formelmasse 122.1
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest