Learn More
5-Cyano-2-Hydroxybenzolboronsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468508
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15468508 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15468508 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61915.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1256355-57-3 | C7H6BNO3 | 162.939 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Cyano-2-hydroxybenzeneboronic acid
CAS 1256355-57-3
Summenformel C7H6BNO3
Menge 250 mg
Synonym 5-cyano-2-hydroxyphenyl boronic acid, acmc-209az5, boronic acid, b-5-cyano-2-hydroxyphenyl
InChI-Schlüssel QXWBHAJKEPWEBD-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)C#N)O)(O)O
IUPAC-Name (5-Cyan-2-hydroxyphenyl)boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 162.939
PubChem CID 53216735
Formelmasse 162.94
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest