Learn More
5-Cyano-2-Thiophen-Carbaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10381420
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10381420 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10381420 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00111DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Cyano-2-thiophene carbaldehyde
CAS 21512-16-3
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C6H3NOS
Menge 1 g
Synonym 5-cyano-2-thiophene carbaldehyde, 5-cyano-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-cyanothiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarbonitrile, 5-formyl, 5-cyano-2-thiophenecarbaldehyde, 2-formyl-5-cyanothiophen, 2-cyano-5-formylthiophene, 2-formyl-5-cyanothiophene, 2-cyano-5-formyl-thiophene, 5-cyanothiophene-2-aldehyde
InChI-Schlüssel PZIFYWVUYHMYOA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(SC(=C1)C#N)C=O
IUPAC-Name 5-Formylthiophen-2-Carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 137.156
PubChem CID 12280004
Formelmasse 137.16
Reinheit (%) 97%