Learn More
5-Cyano-2-(Trifluormethoxy)benzolboronsäure, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15486326
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15486326
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61177.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1072946-64-5
Summenformel C8H5BF3NO3
Molekulargewicht (g/mol) 230.937
InChI-Schlüssel SZPKBNMEIASWNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-cyano-2-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 5-cyano-2-trifluoromethoxy phenyl boronic acid, acmc-2098sk
PubChem CID 46738976
IUPAC-Name [5-Cyan-2-(trifluormethoxy)phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)C#N)OC(F)(F)F)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Cyano-2-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 230.94
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest