Learn More
5-Cyano-3-(1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)indol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15458546
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15458546
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63834.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 116480-60-5
Summenformel C15H15N3
Molekulargewicht (g/mol) 237.306
MDL-Nummer MFCD08276951
InChI-Schlüssel HNOKHIURIJOQKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-1h-indole-5-carbonitrile, 3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-indole-5-carbonitrile, 3-1-methyl-3,6-dihydro-2h-pyridin-4-yl-1h-indole-5-carbonitrile, methyltetrahydropyridinylindolecarbonitrile, 3-1-methyl-4-1,2,5,6-tetrahydropyridyl indole-5-carbonitrile, 5-cyano-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-indole, 3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl-1h-indole-5-carbonitrile, 3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-pyridin-4-yl-1h-indole-5-carbonitrile
PubChem CID 14973216
IUPAC-Name 3-(1-Methyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-4-yl)-1H-indol-5-carbonitril
SMILES CN1CCC(=CC1)C2=CNC3=C2C=C(C=C3)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Cyano-3-(1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)indole
Farbe Weiß bis gelb
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Beilstein 11193296
Formelmasse 237.3
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest