Learn More
5-Cyanonicotinsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Cyanonicotinic Acid |
| CAS | 887579-62-6 |
| Summenformel | C7H4N2O2 |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H4N2O2/c8-2-5-1-6(7(10)11)4-9-3-5/h1,3-4H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1cncc(c1)C#N |
| IUPAC-Name | 5-Cyanopyridin-3-Carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 148.12 |
| Formelmasse | 148.0273 |