Learn More
5-Cyanthiophen-2-carboxaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471679
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15471679 1 g 1 Gramm
15491679 250 mg 250 Milligramm
15481679 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15471679 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64462.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 21512-16-3 | C6H3NOS | 137.156 g/mol
5-Cyanothiophene-2-carboxaldehyde is found in caper and may have pest control activity against meloidogyne incognita.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Cyanthiophen-2-carboxaldehyd kommt in Kapern vor und kann eine Schädlingsbekämpfungsaktivität gegen Meloidogyne incognita haben.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21512-16-3
Summenformel C6H3NOS
Molekulargewicht (g/mol) 137.156
MDL-Nummer MFCD09037804
InChI-Schlüssel PZIFYWVUYHMYOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-cyano-2-thiophene carbaldehyde, 5-cyano-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-cyanothiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarbonitrile, 5-formyl, 5-cyano-2-thiophenecarbaldehyde, 2-formyl-5-cyanothiophen, 2-cyano-5-formylthiophene, 2-formyl-5-cyanothiophene, 2-cyano-5-formyl-thiophene, 5-cyanothiophene-2-aldehyde
PubChem CID 12280004
IUPAC-Name 5-Formylthiophen-2-Carbonitril
SMILES C1=C(SC(=C1)C#N)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Cyanothiophene-2-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 90°C to 95°C
Farbe Weiß
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 115517
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 137.16
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest