Learn More
5-Cyclopropyl-1H-Pyrazol-3-Carbonsäure, 94 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11489460
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489460 1 g 1 Gramm
11479460 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489460 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50306.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
5-Cyclopropyl-1H-Pyrazol-3-Carbonsäure wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 401629-04-7
Summenformel C7H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.153
MDL-Nummer MFCD04967194
InChI-Schlüssel GNWMHLBUCXEXPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyclopropyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 3-cyclopropylpyrazole-5-carboxylic acid, 5-cyclopropyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-cyclopropyl, 5-cyclopropylpyrazole-3-carboxylic acid, acmc-1ap8l, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-cyclopropyl, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-cyclopropyl-9ci
PubChem CID 776464
IUPAC-Name 5-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-carbonsäure
SMILES C1CC1C2=CC(=NN2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∽175°C (decomposition)
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 94%