missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5'-Deoxy-5'-(Methylthio)Adenosin, TRC

Artikelnummer. 30008680
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30008680 50 mg 50 Milligramm
30005846 100 mg 100 Milligramm
30011031 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30008680 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD24260050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2457-80-9
Summenformel C11 H15 N5 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 297.33
Synonym 5'-S-Methyl-5'-thioadenosine, 5'-(Methylthio)-5'-deoxyadenosine, 5'-(Methylthio)adenosine, 5'-Deoxy(methylthio)adenosine, 5'-Deoxy-5'-(methylthio)adenosine, 5'-S-Methylthioadenosine, NSC 335422, Vitamin L2, β-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-deoxy-5-S-methyl-5-thio-
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S)-2-(6-Aminopurin-9-yl)-5-(Methylsulfanylmethyl)Oxol-3,4-Diol
SMILES CSC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5'-Deoxy-5'-(methylthio)adenosine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H15N5O3S/c1-20-2-5-7(17)8(18)11(19-5)16-4-15-6-9(12)13-3-14-10(6)16/h3-5,7-8,11,17-18H,2H2,1H3,(H2,12,13,14)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
Formelmasse 297.0896
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.