Learn More
5'-Deoxy-5'-(Methylthio)Adenosin, TRC
Artikelnummer. 30011031
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30011031 25 mg 25 Milligramm
30008680 50 mg 50 Milligramm
30005846 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011031 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD24260025MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2457-80-9
Summenformel C11 H15 N5 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 297.33
Synonym 5'-S-Methyl-5'-thioadenosine, 5'-(Methylthio)-5'-deoxyadenosine, 5'-(Methylthio)adenosine, 5'-Deoxy(methylthio)adenosine, 5'-Deoxy-5'-(methylthio)adenosine, 5'-S-Methylthioadenosine, NSC 335422, Vitamin L2, β-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-deoxy-5-S-methyl-5-thio-
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S)-2-(6-Aminopurin-9-yl)-5-(Methylsulfanylmethyl)Oxol-3,4-Diol
SMILES CSC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5'-Deoxy-5'-(methylthio)adenosine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H15N5O3S/c1-20-2-5-7(17)8(18)11(19-5)16-4-15-6-9(12)13-3-14-10(6)16/h3-5,7-8,11,17-18H,2H2,1H3,(H2,12,13,14)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
Formelmasse 297.0896
Reinheit (%) >95%