Learn More
5'-[(Desloratadin)methyl] Rupatadin, TRC
Artikelnummer. 30136581
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136581 100 mg 100 Milligramm
30003605 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136581 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD290270100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1224515-72-3
Summenformel C45H43Cl2N5
Molekulargewicht (g/mol) 724.76
Synonym 11,11'-[3,5-Pyridinediylbis(methylene-1,4-piperidinediyl)]bis[8-chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Rupatadine Impurity C;
SMILES Clc1ccc2C(=C3CCN(Cc4cncc(CN5CCC(=C6c7ccc(Cl)cc7CCc8cccnc68)CC5)c4)CC3)c9ncccc9CCc2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5'-[(Desloratadine)methyl] Rupatadine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C45H43Cl2N5/c46-38-9-11-40-36(24-38)7-5-34-3-1-17-49-44(34)42(40)32-13-19-51(20-14-32)28-30-23-31(27-48-26-30)29-52-21-15-33(16-22-52)43-41-12-10-39(47)25-37(41)8-6-35-4-2-18-50-45(35)43/h1-4,9-12,17-18,23-27H,5-8,13-16,19-22,28-29H2
Formelmasse 723.2896
Reinheit (%) >95%