Learn More
5-Di-tert.-Butylphosphino-1',3',5'-Triphenyl-1'H-1,4'-Bipyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488556
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15488556 250 mg 250 Milligramm
15478556 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488556 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63864.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 894086-00-1 | C32H35N4P | 506.634 g/mol
5-(Di-tert-butylphosphino)-1', 3', 5'-triphenyl-1'H-[1,4']bipyrazole is a non-proprietary ligand for palladium-catalyzed amination of aryl halides including aryl chlorides. Works best when the palladium source is Pd2(dba)3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-(Di-tert-Butylphosphino)-1′,3′5′-Triphenyl-1′H-[1,4′]Bipyrazol ist ein nicht-proprietärer Ligand für die Palladium-katalysierte Aminierung von Arylhalogeniden einschließlich Arylchloriden. Funktioniert am besten, wenn Pd2(dba)3 die Palladiumquelle ist.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 894086-00-1
Summenformel C32H35N4P
Molekulargewicht (g/mol) 506.634
MDL-Nummer MFCD09038440
InChI-Schlüssel PTXJGGGNGMPMBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym bippyphos, t-bu-bippyphos, 5-di-tert-butylphosphino-1',3',5'-triphenyl-1'h-1,4'-bipyrazole, 5-di-tert-butylphosphino-1', 3', 5'-triphenyl-1'h-1,4' bipyrazole, 5-di-tert-butylphosphino-1',3',5'-triphenyl-1'h-1,4' bipyrazole, 5-di-t-butylphosphino-1',3',5'-triphenyl-1,4'-bi-1h-pyrazole, 5-bis tert-butyl phosphino-1',3',5'-triphenyl-1,4'-bi-1h-pyrazole, 5-di-tert-butylphosphanyl-1',3',5'-triphenyl-1,4'-bipyrazole, 1',3',5'-triphenyl-5-ditert-butylphosphino-1,4'-bi 1h-pyrazole, 5-di-tert-butyl-phosphanyl-1',3',5'-triphenyl-1'h-1,4' bipyrazolyl
PubChem CID 11547931
IUPAC-Name Ditert-butyl-[2-(1,3,5-triphenylpyrazol-4-yl)pyrazol-3-yl]phosphan
SMILES CC(C)(C)P(C1=CC=NN1C2=C(N(N=C2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Di-tert-butylphosphino-1',3',5'-triphenyl-1'H-1,4'-bipyrazole
Schmelzpunkt 169°C to 173°C
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 506.62
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest