Learn More
5-Dibenzosuberenon, TRC
Artikelnummer. 30365412
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30365412 500 mg 500 Milligramm
30354165 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30365412 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD417335500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one (Dibenzosuberenone)
CAS 2222-33-5
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C15 H10 O
Menge 500 mg
Synonym 5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one, Dibenzosuberenone
InChI-Formel InChI=1S/C15H10O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10H
SMILES O=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
IUPAC-Name Dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-on
Molekulargewicht (g/mol) 206.24
Formelmasse 206.0732
Reinheit (%) >95