Learn More
5-Difluormethoxy-2-mercaptobenzimidazol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Difluoromethoxy-2-mercaptobenzimidazole |
| Schmelzpunkt | 239°C to 243°C |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 216.21 |
| Reinheit (%) | 97% |