Learn More
5-(Diisopropylamino)amylamin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10321330
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10321330 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10321330 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00263DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Diisopropylamino)amylamine
CAS 209803-40-7
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C11H26N2
Menge 5 g
Synonym 5-diisopropylamino amylamine, n,n-diisopropyl-1,5-pentanediamine, 5-aminopentyl diisopropylamine, n1,n1-diisopropylpentane-1,5-diamine, 5-aminopentyl bis methylethyl amine, acmc-1cpdx, n1,n1-dsopropylpentane-1,5-damne, n',n'-di propan-2-yl pentane-1,5-diamine, 1,5-pentanediamine,n1,n1-bis 1-methylethyl
InChI-Schlüssel CIFBCEXYFFKMEB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)N(CCCCCN)C(C)C
IUPAC-Name N',N'-Di(propan-2-yl)pentan-1,5-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 186.343
PubChem CID 3790585
Formelmasse 186.34
Reinheit (%) 97%